Methyl 3-bromo-5-formylbenzoate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR400776-1G OR400776-250MG
APOSOR400776-1GEA 241 EUR
APOSOR400776-1G APOSOR400776-250MG
Methyl 3-bromo-5-formylbenzoate
Methyl 3-bromo-5-formylbenzoate
Formula: C₉H₇BrO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22381229
Núm. CAS: 377734-27-5