3-Bromo-5-formylbenzoic acid 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR400779-1G OR400779-5G OR400779-10G
APOSOR400779-1GEA 78.3 EUR
APOSOR400779-1G APOSOR400779-5G APOSOR400779-10G
3-Bromo-5-formylbenzoic acid 96%
3-Bromo-5-formylbenzoic acid
Formula: C₈H₅BrO₃
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD22544371
Núm. CAS: 398119-27-2