6-Amino-2-bromo-3-chlorobenzonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR400780-1G OR400780-250MG
APOSOR400780-1GEA 719 EUR
APOSOR400780-1G APOSOR400780-250MG
6-Amino-2-bromo-3-chlorobenzonitrile
6-Amino-2-bromo-3-chlorobenzonitrile
Formula: C₇H₄BrClN₂
MW: 231,477 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD29037275
Núm. CAS: 1934421-15-4