Methyl 4-bromo-2-formylbenzoate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR400781-1G OR400781-250MG OR400781-5G
APOSOR400781-1GEA 252 EUR
APOSOR400781-1G APOSOR400781-250MG APOSOR400781-5G
Methyl 4-bromo-2-formylbenzoate
Methyl 4-bromo-2-formylbenzoate
Formula: C₉H₇BrO₃
MW: 243,054 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16036574
Núm. CAS: 1260795-42-3