2-Bromo-4-iodobenzonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR400783-1G OR400783-250MG OR400783-5G
APOSOR400783-1GEA 24.8 EUR
APOSOR400783-1G APOSOR400783-250MG APOSOR400783-5G
2-Bromo-4-iodobenzonitrile
2-Bromo-4-iodobenzonitrile
Formula: C₇H₃BrIN
MW: 307.914 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18391643
Núm. CAS: 1261776-03-7
UN: 3439
ADR: 6.1 III