2-Bromo-5-formylbenzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR400784-1G OR400784-250MG OR400784-5G
APOSOR400784-1GEA 145 EUR
APOSOR400784-1G APOSOR400784-250MG APOSOR400784-5G
2-Bromo-5-formylbenzoic acid
2-Bromo-5-formylbenzoic acid
Formula: C₈H₅BrO₃
MW: 229,027 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD26855793
Núm. CAS: 1289007-84-6