2-Bromo-6-methoxypyrazine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Bromo-6-methoxy-1,4-diazine
OR40079-1G
OR40079-250MG
OR40079-5G
APOSOR40079-1GEA
163
EUR
APOSOR40079-1G
APOSOR40079-250MG
APOSOR40079-5G
2-Bromo-6-methoxypyrazine 97%
2-Bromo-6-methoxypyrazine
Formula:
C₅H₅BrN₂O MW: 189,01 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD10688549 Núm. CAS: 91678-76-1 |