2-Bromo-3-chloro-6-hydroxybenzoic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR400793-1G OR400793-250MG
APOSOR400793-1GEA 654 EUR
APOSOR400793-1G APOSOR400793-250MG
2-Bromo-3-chloro-6-hydroxybenzoic acid 95%
2-Bromo-3-chloro-6-hydroxybenzoic acid
Formula: C₇H₄BrClO₃
MW: 251.462 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD29037278
Núm. CAS: 1934463-24-7