2-Bromo-3-chloro-6-hydroxybenzonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR400797-250MG OR400797-1G OR400797-5G
APOSOR400797-250MGEA 23.2 EUR
APOSOR400797-250MG APOSOR400797-1G APOSOR400797-5G
2-Bromo-3-chloro-6-hydroxybenzonitrile
2-Bromo-3-chloro-6-hydroxybenzonitrile
Formula: C₇H₃BrClNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD29037276
Núm. CAS: 1934463-16-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III