2-Formylphenyl acetate, tech
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR400800-10G OR400800-1G OR400800-5G
APOSOR400800-10GEA 662 EUR
APOSOR400800-10G APOSOR400800-1G APOSOR400800-5G
2-Formylphenyl acetate, tech
2-Formylphenyl acetate
Formula: C₉H₈O₃
MW: 164.158 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00553742
Núm. CAS: 5663-67-2