(R)-4,5,6-Tetrahydro-3H-pyrrolo[1,2-c]oxathiazole 1,1-dioxide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR400805-1G OR400805-250MG OR400805-5G
APOSOR400805-1GEA 0 EUR
APOSOR400805-1G APOSOR400805-250MG APOSOR400805-5G
(R)-4,5,6-Tetrahydro-3H-pyrrolo[1,2-c]oxathiazole 1,1-dioxide 95%
(R)-4,5,6-Tetrahydro-3H-pyrrolo[1,2-c]oxathiazole 1,1-dioxide
Formula: C₅H₉NO₃S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD26406787
Núm. CAS: 143577-46-2