3-Amino-5-chloropyrazine-2-carbonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR40081-1G OR40081-250MG
APOSOR40081-1GEA 420 EUR
APOSOR40081-1G APOSOR40081-250MG
3-Amino-5-chloropyrazine-2-carbonitrile 95%
3-Amino-5-chloropyrazine-2-carbonitrile
Formula: C₅H₃ClN₄
MW: 154,557 g/mol
Pto. de fusión: 194…196 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD10697779
Núm. CAS: 54632-11-0