5-Methylpyrazine-2-carboxaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Methylpyrazine-2-carbaldehyde, 2-Formyl-5-methylpyrazine, 2-Formyl-5-methyl-1,4-diazine
OR40083-1G OR40083-5G OR40083-25G
APOSOR40083-1GEA 53.8 EUR
APOSOR40083-1G APOSOR40083-5G APOSOR40083-25G
5-Methylpyrazine-2-carboxaldehyde 95%
5-Methylpyrazine-2-carboxaldehyde
Formula: C₆H₆N₂O
MW: 122.125 g/mol
Pto. Ebullición: 38…40 °C (1 mm Hg)
Pto. de fusión: 42278 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD10697792
Núm. CAS: 50866-30-3