5-Bromo-2,4-dichloroquinazoline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR400855-1G OR400855-250MG
APOSOR400855-1GEA 400 EUR
APOSOR400855-1G APOSOR400855-250MG
5-Bromo-2,4-dichloroquinazoline
5-Bromo-2,4-dichloroquinazoline
Formula: C₈H₃BrCl₂N₂
MW: 277,933 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09954889
Núm. CAS: 134517-54-7