3-bromo-4-nitrophenylthiocyanate
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
OR400864-1G
OR400864-250MG
OR400864-5G
APOSOR400864-1GEA
1050
EUR
APOSOR400864-1G
APOSOR400864-250MG
APOSOR400864-5G
3-bromo-4-nitrophenylthiocyanate
3-bromo-4-nitrophenylthiocyanate
Formula:
C₇H₃BrN₂O₂S MW: 259.08 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD30723360 Núm. CAS: 2149591-25-1 |