4-Bromo-5-iodobenzene-1,2-diamine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR400871-1G OR400871-250MG
APOSOR400871-1GEA 719 EUR
APOSOR400871-1G APOSOR400871-250MG
4-Bromo-5-iodobenzene-1,2-diamine 95%
4-Bromo-5-iodobenzene-1,2-diamine
Formula: C₆H₆BrIN₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD30730274
Núm. CAS: 2149591-36-4