2-Methoxy-3-methylbenzyl bromide

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

OR400877-250MG OR400877-1G
APOSOR400877-250MGEA 267 EUR
APOSOR400877-250MG APOSOR400877-1G
2-Methoxy-3-methylbenzyl bromide
2-Methoxy-3-methylbenzyl bromide
Formula: C₉H₁₁BrO
MW: 215,087 g/mol
Pto. Ebullición: 131…140 °C (21 mm Hg)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18398319
Núm. CAS: 122950-66-7

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR