1-Hydroxy-4-nitroisoquinoline 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR400882-1G OR400882-250MG OR400882-5G
APOSOR400882-1GEA 0 EUR
APOSOR400882-1G APOSOR400882-250MG APOSOR400882-5G
1-Hydroxy-4-nitroisoquinoline 97%
1-Hydroxy-4-nitroisoquinoline
Formula: C₉H₆N₂O₃
Pto. de fusión: 247…248 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03861155
Núm. CAS: 55404-29-0