2-Methoxy-3-methylbenzaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR400883-1G OR400883-5G OR400883-25G
APOSOR400883-1GEA 34.8 EUR
APOSOR400883-1G APOSOR400883-5G APOSOR400883-25G
2-Methoxy-3-methylbenzaldehyde 95%
2-Methoxy-3-methylbenzaldehyde
Formula: C₉H₁₀O₂
MW: 150,175 g/mol
Pto. de fusión: 44…46 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07783657
Núm. CAS: 67639-61-6