2-Methoxy-3-methylbenzyl alcohol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR400884-1G OR400884-250MG OR400884-5G
APOSOR400884-1GEA 30.6 EUR
APOSOR400884-1G APOSOR400884-250MG APOSOR400884-5G
2-Methoxy-3-methylbenzyl alcohol
2-Methoxy-3-methylbenzyl alcohol
Formula: C₉H₁₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12031989
Núm. CAS: 74090-48-5