6-Bromo-3-iodo-2-nitrophenol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR400888-250MG OR400888-1G
APOSOR400888-250MGEA 174 EUR
APOSOR400888-250MG APOSOR400888-1G
6-Bromo-3-iodo-2-nitrophenol
6-Bromo-3-iodo-2-nitrophenol
Formula: C₆H₃BrINO₃
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD30730276
Núm. CAS: 2090513-56-5