6-Bromo-3-iodo-2-nitroanisole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR400889-1G OR400889-250MG OR400889-5G
APOSOR400889-1GEA 1220 EUR
APOSOR400889-1G APOSOR400889-250MG APOSOR400889-5G
6-Bromo-3-iodo-2-nitroanisole
6-Bromo-3-iodo-2-nitroanisole
Formula: C₇H₅BrINO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD30730277
Núm. CAS: 2149590-17-8