2-Bromo-3’-bromopropiophenone

Proveedor: Apollo Scientific
Peligro

OR400893-1G OR400893-250MG OR400893-5G
APOSOR400893-1GEA 212 EUR
APOSOR400893-1G APOSOR400893-250MG APOSOR400893-5G
2-Bromo-3’-bromopropiophenone
2-Bromo-3’-bromopropiophenone
Formula: C₉H₈Br₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04118000
Núm. CAS: 76650-08-3

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR