5-Acetylthiophene-2-carboxaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Acetyl-5-formylthiophene, 5-Acetyl-2-thenaldehyde, 5-Acetylthiophene-2-carbaldehyde, 2-Ethanoyl-5-formylthiophene
OR4009-100MG
APOSOR4009-100MGEA 21.9 EUR
APOSOR4009-100MG
5-Acetylthiophene-2-carboxaldehyde
5-Acetylthiophene-2-carboxaldehyde
Formula: C₇H₆O₂S
MW: 154,186 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00509280
Núm. CAS: 4565-29-1