4-Bromo-3-chlorostyrene 95%

Proveedor: Apollo Scientific

OR400918-1G OR400918-250MG
APOSOR400918-1GEA 609 EUR
APOSOR400918-1G APOSOR400918-250MG
4-Bromo-3-chlorostyrene 95%
4-Bromo-3-chlorostyrene
Formula: C₈H₆BrCl
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD30237713
Núm. CAS: 1692077-74-9

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR