2-Bromo-6-chlorostyrene 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR400920-1G OR400920-250MG
APOSOR400920-1GEA 567 EUR
APOSOR400920-1G APOSOR400920-250MG
2-Bromo-6-chlorostyrene 95%
2-Bromo-6-chlorostyrene
Formula: C₈H₆BrCl
MW: 217.49 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD31561244
Núm. CAS: 2228365-09-9