2'-Bromo-6'-chloroacetophenone 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR400923-1G OR400923-5G OR400923-25G
APOSOR400923-1GEA 72.5 EUR
APOSOR400923-1G APOSOR400923-5G APOSOR400923-25G
2'-Bromo-6'-chloroacetophenone 95%
2'-Bromo-6'-chloroacetophenone
Formula: C₈H₆BrClO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18390298
Núm. CAS: 1261438-38-3