2-Bromo-6-chlorophenacyl bromide 95%

Proveedor: Apollo Scientific
Peligro

OR400928-1G OR400928-250MG
APOSOR400928-1GEA 671 EUR
APOSOR400928-1G APOSOR400928-250MG
2-Bromo-6-chlorophenacyl bromide 95%
2-Bromo-6-chlorophenacyl bromide
Formula: C₈H₅Br₂ClO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18392521
Núm. CAS: 1261604-22-1
UN: 3261
ADR: 8,III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR