4-Bromo-1,3-benzoxazole 98+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Bromobenzo[d]oxazole
OR40093-1G OR40093-250MG OR40093-5G
APOSOR40093-1GEA 166 EUR
APOSOR40093-1G APOSOR40093-250MG APOSOR40093-5G
4-Bromo-1,3-benzoxazole 98+%
4-Bromo-1,3-benzoxazole
Formula: C₇H₄BrNO
Pto. de fusión: 53…56 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08234620
Núm. CAS: 217326-65-3