Benzo[b]thiophene-4-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR400932-1G
APOSOR400932-1GEA 132 EUR
APOSOR400932-1G
Benzo[b]thiophene-4-carboxylic acid
Benzo[b]thiophene-4-carboxylic acid
Formula: C₉H₆O₂S
MW: 178,208 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01929340
Núm. CAS: 10134-95-9