Methyl 3-Bromo-5-(hydroxymethyl)benzoate
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Methyl 3-bromo-5-(hydroxymethyl)benzoate
OR400939-1G OR400939-250MG
APOSOR400939-1GEA 207 EUR
APOSOR400939-1G APOSOR400939-250MG
Methyl 3-Bromo-5-(hydroxymethyl)benzoate
Methyl 3-Bromo-5-(hydroxymethyl)benzoate
Formula: C₉H₉BrO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11040228
Núm. CAS: 307353-32-8