5-Bromo-3-chloro-2-methoxyaniline 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR400940-1G OR400940-250MG OR400940-5G
APOSOR400940-1GEA 464 EUR
APOSOR400940-1G APOSOR400940-250MG APOSOR400940-5G
5-Bromo-3-chloro-2-methoxyaniline 95%
5-Bromo-3-chloro-2-methoxyaniline
Formula: C₇H₇BrClNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31561243
Núm. CAS: 1547274-38-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III