N-Methoxy-N,1-dimethylpiperidine-4-carboxamide 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
OR400941-1G OR400941-5G
APOSOR400941-1GEA 42.2 EUR
APOSOR400941-1G APOSOR400941-5G
N-Methoxy-N,1-dimethylpiperidine-4-carboxamide 95+%
N-Methoxy-N,1-dimethylpiperidine-4-carboxamide
Formula: C₉H₁₈N₂O₂
MW: 186,251 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22575146
Núm. CAS: 215950-19-9