4-Bromo-3-chlorophenylacetylene 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR400945-1G OR400945-250MG
APOSOR400945-1GEA 609 EUR
APOSOR400945-1G APOSOR400945-250MG
4-Bromo-3-chlorophenylacetylene 95%
4-Bromo-3-chlorophenylacetylene
Formula: C₈H₄BrCl
MW: 215.474 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD30086050
Núm. CAS: 313511-09-0