Methyl 2-bromo-4-iodobenzoate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR400949-1G OR400949-5G OR400949-25G
APOSOR400949-1GEA 21.9 EUR
APOSOR400949-1G APOSOR400949-5G APOSOR400949-25G
Methyl 2-bromo-4-iodobenzoate 95%
Methyl 2-bromo-4-iodobenzoate
Formula: C₈H₆BrIO₂
MW: 340,941 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11870175
Núm. CAS: 1261588-35-5