2-Bromo-4-iodobenzyl alcohol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (2-Bromo-4-iodophenyl)methanol
OR400950-1G
APOSOR400950-1GEA 52.2 EUR
APOSOR400950-1G
2-Bromo-4-iodobenzyl alcohol
2-Bromo-4-iodobenzyl alcohol
Formula: C₇H₆BrIO
MW: 312,93 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11520411
Núm. CAS: 1261648-93-4