Methyl 4-bromo-2-iodobenzoate
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR400952-1G OR400952-5G OR400952-250MG
APOSOR400952-1GEA 184 EUR
APOSOR400952-1G APOSOR400952-5G APOSOR400952-250MG
Methyl 4-bromo-2-iodobenzoate
Methyl 4-bromo-2-iodobenzoate
Formula: C₈H₆BrIO₂
MW: 340.941 g/mol
Pto. de fusión: 50 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16877107
Núm. CAS: 1093418-75-7
UN: 2811
ADR: 6.1 III