3-Chloro-4-iodobenzoic acid 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR400960-1G OR400960-5G OR400960-25G
APOSOR400960-1GEA 21.9 EUR
APOSOR400960-1G APOSOR400960-5G APOSOR400960-25G
3-Chloro-4-iodobenzoic acid 96%
3-Chloro-4-iodobenzoic acid
Formula: C₇H₄ClIO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06637386
Núm. CAS: 58123-72-1