4-Chloro-3-iodobenzaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
OR400973-250MG OR400973-1G
APOSOR400973-250MGEA 71.2 EUR
APOSOR400973-250MG APOSOR400973-1G
4-Chloro-3-iodobenzaldehyde
4-Chloro-3-iodobenzaldehyde
Formula: C₇H₄ClIO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09836681
Núm. CAS: 276866-90-1