Methyl 2-chloro-5-methoxybenzoate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR400977-1G OR400977-5G
APOSOR400977-1GEA 59.6 EUR
APOSOR400977-1G APOSOR400977-5G
Methyl 2-chloro-5-methoxybenzoate 98%
Methyl 2-chloro-5-methoxybenzoate
Formula: C₉H₉ClO₃
MW: 200,619 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12913365
Núm. CAS: 54810-63-8