3-Chloro-4-iodobenzyl alcohol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR400978-1G OR400978-250MG
APOSOR400978-1GEA 140 EUR
APOSOR400978-1G APOSOR400978-250MG
3-Chloro-4-iodobenzyl alcohol 95%
3-Chloro-4-iodobenzyl alcohol
Formula: C₇H₆ClIO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18393355
Núm. CAS: 166386-60-3