3-Chloro-4-iodobenzonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR400985-100MG OR400985-1G OR400985-250MG
APOSOR400985-100MGEA 21.9 EUR
APOSOR400985-100MG APOSOR400985-1G APOSOR400985-250MG
3-Chloro-4-iodobenzonitrile
3-Chloro-4-iodobenzonitrile
Formula: C₇H₃ClIN
MW: 263,463 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18393347
Núm. CAS: 1261686-46-7