2-Chloro-6-iodobenzonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
OR400988-5G
APOSOR400988-5GEA 140 EUR
APOSOR400988-5G
2-Chloro-6-iodobenzonitrile
2-Chloro-6-iodobenzonitrile
Formula: C₇H₃ClIN
MW: 263,463 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01763605
Núm. CAS: 89642-53-5