3-Chloro-4-methoxybenzyl bromide
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-(Bromomethyl)-2-chloro-1-methoxybenzene
OR400991-5G
APOSOR400991-5GEA 171 EUR
APOSOR400991-5G
3-Chloro-4-methoxybenzyl bromide
3-Chloro-4-methoxybenzyl bromide
Formula: C₈H₈BrClO
MW: 235,506 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06858766
Núm. CAS: 320407-92-9