3-Chloro-2-nitrobenzonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
OR401015-5G
APOSOR401015-5GEA 133 EUR
APOSOR401015-5G
3-Chloro-2-nitrobenzonitrile
3-Chloro-2-nitrobenzonitrile
Formula: C₇H₃ClN₂O₂
MW: 182,564 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD15529744
Núm. CAS: 34662-28-7