Methyl 3-chloro-2-nitrobenzoate
Proveedor: Apollo Scientific
OR401016-1G OR401016-5G
APOSOR401016-1GEA 58 EUR
APOSOR401016-1G APOSOR401016-5G
Methyl 3-chloro-2-nitrobenzoate
Methyl 3-chloro-2-nitrobenzoate
Formula: C₈H₆ClNO₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04038813
Núm. CAS: 42087-81-0