3-Chloro-2-nitrobenzaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
OR401017-1G OR401017-250MG
APOSOR401017-1GEA 0 EUR
APOSOR401017-1G APOSOR401017-250MG
3-Chloro-2-nitrobenzaldehyde
3-Chloro-2-nitrobenzaldehyde
Formula: C₇H₄ClNO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06797953
Núm. CAS: 22233-52-9