3-Chloro-5-nitrobenzyl alcohol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR401025-250MG OR401025-1G OR401025-5G
APOSOR401025-250MGEA 71.2 EUR
APOSOR401025-250MG APOSOR401025-1G APOSOR401025-5G
3-Chloro-5-nitrobenzyl alcohol
3-Chloro-5-nitrobenzyl alcohol
Formula: C₇H₆ClNO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08236779
Núm. CAS: 79944-62-0