Methyl 2-iodo-4-nitrobenzoate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR401029-1G OR401029-5G OR401029-10G
APOSOR401029-1GEA 34.8 EUR
APOSOR401029-1G APOSOR401029-5G APOSOR401029-10G
Methyl 2-iodo-4-nitrobenzoate 95%
Methyl 2-iodo-4-nitrobenzoate
Formula: C₈H₆INO₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00277928
Núm. CAS: 6326-42-7