3-Chloro-5-nitrobenzyl bromide
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
1-(Bromomethyl)-3-chloro-5-nitrobenzene
OR401031-1G
OR401031-250MG
APOSOR401031-1GEA
712
EUR
APOSOR401031-1G
APOSOR401031-250MG
3-Chloro-5-nitrobenzyl bromide
3-Chloro-5-nitrobenzyl bromide
Formula:
C₇H₅BrClNO₂ MW: 250.477 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD11505896 Núm. CAS: 865624-17-5 UN: 3261 ADR: 8 III |